Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes White Graduations
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory
Marque:  Hirschmann™ 3550375
Code produit. 10606911
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Culot
  • Avec graduation blanche
  • Verre ambré
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 385
Spécification
Spécification
Marron
500 mm
0,1 ml
Blanc
PTFE
Burette de titration automatique
DIN EN ISO 385
50 mL
Verre
Flacon de stockage en verre marron de 2 000 ml
Latéral
± 0,05 ml
Classe AS