Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir de Büchner, Entonnoir filtrant à fentes
Des entonnoirs de Büchner sont des éprouvettes avec une plaque filtrante intégrée à grands pores.
94.05€ - 232.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; filtration à pression réduite ; filtrage |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10098540
|
DWK Life Sciences
213414405 |
500 ml |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10028570
|
DWK Life Sciences
213415401 |
1000 ml |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10373861
|
DWK Life Sciences
213412807 |
125 ml |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10363911
|
DWK Life Sciences
213413409 |
220 ml |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10272021
|
DWK Life Sciences
213412207 |
70 ml |
94.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L'une des méthodes de séparation les plus importantes dans l'environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différentes substances. Pour ce mode opératoire, des filtres sont nécessaires ; ils sont choisis en fonction de l'application et en tenant compte de leur taille et de leur porosité. Des entonnoirs de Büchner sont des éprouvettes avec une plaque filtrante intégrée à grands pores. Sans papier filtre supplémentaire, seule une filtration grossière est possible. Les entonnoirs de Büchner peuvent également être utilisés dans la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.- L'entonnoir filtrant à fentes de Büchner sert de support pour des filtres à membrane et en papier
- En verre DURAN™ présentant une bonne résistance chimique et une grande résistance aux chocs thermiques
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boro 3.3 | |
Oui | |
Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; filtration à pression réduite ; filtrage | |
1 de chaque |