Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir Buechner DURAN™, support de tamis à fente
Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque de tamis à grands pores intégrée.
Marque:  DWK Life Sciences 213412807
Code produit. 10373861
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans l’environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Pour cette méthode de travail, des filtres sont requis et sont sélectionnés en fonction de l’application en ce qui concerne la taille et la porosité. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque de tamis à grands pores intégrée. Sans papier filtre supplémentaire, seule une filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
  • Le support de tamis à fente sert de support pour les filtres à membrane et à papier.
  • En verre DURAN™ à bonne résistance aux chocs thermiques et aux produits chimiques
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
72 mm
Boro 3,3
Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; filtration à pression réduite ; filtrage
1 de chaque
125 ml
Autoclavables
60 mm