Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour entonnoir de séparation et entonnoir à robinet, cylindrique avec fond de bouchon pour norme ISO 4800
Les corps bruts pour la transformation comme entonnoir de séparation.
143.00€ - 315.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Ampoule convertible en entonnoir compte-gouttes supplémentaire ; séparation de phase |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15231629
|
DWK Life Sciences
210142404 |
100 ml |
143.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15261629
|
DWK Life Sciences
210145401 |
1000 ml |
315.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15241629
|
DWK Life Sciences
210143606 |
250 ml |
207.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15251629
|
DWK Life Sciences
210144405 |
500 ml |
270.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les entonnoirs de séparation DURAN™ servent par exemple à l'alimentation de liquide dosée en un mélange réactif.- Cylindrique avec obturateur pour norme ISO 4800
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Boro 3.3 | |
Oui | |
Ampoule convertible en entonnoir compte-gouttes supplémentaire ; séparation de phase | |
10/boîte |