Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour entonnoir de séparation et entonnoir à robinet, cylindrique avec fond de bouchon pour norme ISO 4800
Les corps bruts pour la transformation comme entonnoir de séparation.
Marque:  DWK Life Sciences 210143606
Code produit. 15241629
  • 217.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les entonnoir compte-gouttes Duran™ servent, par exemple, à l’alimentation dosée en liquide d’un mélange de réaction.
  • Cylindrique avec lit d’arrêt pour ISO 4800
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
52 mm
Boro 3.3
Ampoule convertible en entonnoir compte-gouttes supplémentaire ; séparation de phase
250 ml
Autoclavables
10/boîte