Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour entonnoir de séparation et entonnoir à robinet, cylindrique avec fond de bouchon pour norme ISO 4800
Les corps bruts pour la transformation comme entonnoir de séparation.
Marque: DWK Life Sciences 210144405
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Description
Les entonnoir compte-gouttes Duran™ servent, par exemple, à l’alimentation dosée en liquide d’un mélange de réaction.
- Cylindrique avec lit d’arrêt pour ISO 4800
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
65 mm | |
Boro 3.3 | |
Ampoule convertible en entonnoir compte-gouttes supplémentaire ; séparation de phase |
500 ml | |
Oui | |
10/boîte |