Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour cuve de réaction
Pour la transformation comme réacteur.
44.75€ - 209.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour le traitement en tant que récipient de réaction |
Nb par paquet | 1/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10664552
|
DWK Life Sciences
210205404 |
1000 ml |
44.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10325051
|
DWK Life Sciences
210207105 |
4000 ml |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10560112
|
DWK Life Sciences
210206306 |
2000 ml |
65.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10305341
|
DWK Life Sciences
210207602 |
6000 ml |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10419152
|
DWK Life Sciences
210208607 |
10000 mL |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les ébauches pour cuves de réaction DURAN™ convainquent par une bonne répartition d'épaisseur de paroi et permettent la fabrication économique de récipients réactifs avec une géométrie reproductible.Pour la résistance à la pression, veuillez observer nos instructions dans l'annexe technique du catalogue de verrerie de laboratoire.Pour les articles en verre qui divergent en raison d'une transformation depuis leur forme originale, les données d'exploitation fiables doivent être transmises conformément aux normes et directives techniques.- Composant pour la transformation en récipients réactifs
- En raison de la géométrie et de l'épaisseur des parois importante, les médias sont indiqués pour les appareils avec des applications de pression et de vide
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Pour le traitement en tant que récipient de réaction | |
1/boîte | |
Oui |