Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour cuve de réaction
Pour la transformation comme réacteur.
Marque: DWK Life Sciences 210207105
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.47000kg
Description
Les obturateurs DURAN™ pour récipients de réaction sont convaincants en raison de la bonne distribution de l’épaisseur de leur paroi et permettent la production rentable de récipients de réaction avec une géométrie reproductible. Pour consulter la résistance de pression, consultez nos notes dans l’annexe technique du catalogue des produits en verre de laboratoire. Pour tout article en verre qui change de la forme originale compte tenu d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées d’après les règles et réglementations techniques.
- Composant pour un traitement ultérieur dans les récipients de réaction
- En raison de la géométrie et de l’épaisseur massive de la paroi, les réservoirs conviennent aux dispositifs dans des applications sous pression et sous vide.
- Articles en verre pour traitement complémentaire
Spécification
200 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte |
4000 ml | |
Pour le traitement en tant que récipient de réaction | |
Oui |