Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour couvercle, bride plate , forme basse, non rodés
Pour une transformation spécifique au client.
195.00€ - 224.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour un traitement ultérieur spécifique au client |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10621682
|
DWK Life Sciences
210373408 |
Pression max 2,5 bar |
195.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15211649
|
DWK Life Sciences
210374601 |
Pression max 1,5 bar |
224.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les médias DURAN™ pour le couvercle du rodage plan peuvent dans le cadre de l'utilisation d'autres composants DURAN™ (Tubes filetés, rodage normalisé, manchons filetés, etc.) être transformés en articles spécifiques aux clients. Les couvercles du rodage plan DURAN™ sont résistants au vide et à la pression en raison de la géométrie et de l'épaisseur des parois importante.Pour la résistance à la pression, veuillez observer nos instructions dans l'annexe technique du catalogue de verrerie de laboratoire.Pour les articles en verre qui divergent en raison d'une transformation depuis leur forme originale, les données d'exploitation fiables doivent être transmises conformément aux normes et directives techniques.- Forme courte, non rodée
- En raison de la géométrie et de l'épaisseur des parois importante, les médias sont indiqués pour les appareils avec des applications de pression et de vide
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Pour un traitement ultérieur spécifique au client | |
Oui |