Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide pour couvercle, bride plate , forme basse, non rodés
Pour une transformation spécifique au client.
Marque: DWK Life Sciences 210374601
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.47200kg
Description
Les obturateurs DURAN™ pour couvercles à bride plate peuvent être transformés en articles spécifiques au client en utilisant d’autres composants DURAN™ (tubes filetés, joints rodés standard , manchons filetés, etc.). En raison de leur géométrie et de leur épaisseur de paroi solide, les couvercles à bride plate DURAN™ sont résistants à la pression et au vide. Pour consulter la résistance de pression, consultez nos notes dans l’annexe technique du catalogue des produits en verre de laboratoire. Pour tout article en verre qui change de la forme originale compte tenu d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées d’après les règles et réglementations techniques.
- Forme basse, non rodé
- En raison de la géométrie et de l’épaisseur massive de la paroi, les réservoirs conviennent aux dispositifs dans des applications sous pression et sous vide.
- Articles en verre pour traitement complémentaire
Spécification
Pression max 1,5 bar | |
Pour un traitement ultérieur spécifique au client | |
Oui |
Verre borosilicaté 3.3 | |
4/boîte |