Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cloche à bride plane, à bouton en verre
La cloche à bride plate avec bouton et bride rodée pour le montage sur une plaque pour expérience sous vide (chambre à vide).
273.00€ - 585.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Applications à vide ; tests dans les chambres à vide |
Nb par paquet | 1/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10304961
|
DWK Life Sciences
244606607 |
260 mm |
385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12739666
|
DWK Life Sciences
244605902 |
185 mm |
273.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12759666
|
DWK Life Sciences
244606907 |
315 mm |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Par défaut, des essais sont réalisés à une pression normale. La réalisation d'essais sous vide (pression négative) peut avoir des effets considérables sur la séquence réactionnelle. Afin de pouvoir observer ces effets dans le vide grossier et fin, une plaque pour expérience sous vide et une cloche à bride (également appelée cloche de pompe à air) sont nécessaires.- Le bouton facilite le levage de la cloche à bride
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Applications à vide ; tests dans les chambres à vide | |
1/boîte | |
Oui |