Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cloche à bride plane, à bouton en verre
La cloche à bride plate avec bouton et bride rodée pour le montage sur une plaque pour expérience sous vide (chambre à vide).
Marke: DWK Life Sciences 244606607
Code nomenclature Nacres: NB.43
Additional Details : Poids : 3.95000kg
Beschreibung
Par défaut, les tests sont effectués à la pression normale. La réalisation de tests sous vide (pression négative) peut avoir des effets significatifs sur la séquence de réaction. Afin de pouvoir observer ces effets dans la plage de vide forte et fine, une plaque d’expérience sous vide et une cloche (également appelé cloche de pompe à air) sont nécessaires.
- Le pommeau permet de soulever facilement la cloche
- Céramique blanche thermique très résistante
Spezifikation
260 mm | |
Applications à vide ; tests dans les chambres à vide | |
Oui |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte |