Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cloche à bride plane, avec tubulure dans le col
La cloche à bride plate est utilisée pour les essais avec une plaque pour expérience sous vide (chambre à vide). La cloche est dotée d'une bride rodée et d'un rodage pour l'insertion de l'équipement de mesure.
245.00€ - 1330.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Applications à vide ; tests dans les chambres à vide |
Nb par paquet | 1/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10727881
|
DWK Life Sciences
244655907 |
185 mm |
245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10797481
|
DWK Life Sciences
244656106 |
215 mm |
299.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10152121
|
DWK Life Sciences
244656903 |
315 mm |
1330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Par défaut, des essais sont réalisés à une pression normale. La réalisation d'essais sous vide (pression négative) peut avoir des effets considérables sur la séquence réactionnelle. Afin de pouvoir observer ces effets dans le vide grossier et fin, une plaque pour expérience sous vide et une cloche à bride (également appelée cloche de pompe à air) sont nécessaires.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- L'ouverture supérieure permet le raccordement de l'équipement additionnel
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Applications à vide ; tests dans les chambres à vide | |
1/boîte | |
Oui |