Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cloche à bride plane, avec tubulure dans le col
La cloche à bride plate est utilisée pour les essais avec une plaque pour expérience sous vide (chambre à vide). La cloche est dotée d'une bride rodée et d'un rodage pour l'insertion de l'équipement de mesure.
Marque: DWK Life Sciences 244656903
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 9.30000kg
Description
Par défaut, les tests sont effectués à la pression normale. La réalisation de tests sous vide (pression négative) peut avoir des effets significatifs sur la séquence de réaction. Afin de pouvoir observer ces effets dans la plage de vide forte et fine, une plaque d’expérience sous vide et une cloche (également appelé cloche de pompe à air) sont nécessaires.
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- L’ouverture par le haut permet le raccordement d’équipements supplémentaires
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
315 mm | |
Applications à vide ; tests dans les chambres à vide | |
Oui |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte |