Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Béchers , forme haute, sans bec verseur
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les béchers sont des récipients cylindriques avec une paroi latérale droite. Grâce à cette forme, les béchers sont des récipients de laboratoire universellement utilisables et servent généralement de verres de cuisson, de récipients de collecte et de préparation, de mélange et de solutions de chauffage. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle.
- Sans bec verseur
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 60 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
À utiliser avec (application) | Chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Autoclavable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30