Learn More
3M™ Ruban de marquage au sol durable 971
Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est composé d'un support en vinyle ultrarésistant avec un adhésif élastomère. Le support robuste et durable résiste au déplacement de palettes et au trafic intense des chariots élévateurs, et est facile à nettoyer.
725.00€ - 780.00€
Spécification
Type d’adhésif Rubber
Dimensions (L x l) 32.9 m x 50.8 mm
Matériau Vinyl
Finition Rubber Adhesive
À utiliser avec (application) Floor and Safety Marking
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
17868466
Afficher les documents
3M™
7100249185
Yellow
725.00€
6 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
Ajouter au panier
17828466
Afficher les documents
3M™
7100251995
White
780.00€
6 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
Ajouter au panier
17818466
Afficher les documents
3M™
7100253141
Blue
780.00€
6 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
Ajouter au panier
17838466
Afficher les documents
3M™
7100254034
Green
780.00€
6 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
Ajouter au panier
17808466
Afficher les documents
3M™
7100259699
Red
780.00€
6 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
Ajouter au panier
17858466
Afficher les documents
3M™
7100260621
Orange
780.00€
6 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Un ruban adhésif robuste qui résiste au trafic intense
Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est spécialement conçu pour résister aux zones de circulation intense, avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants, par exemple avec les palettes et les équipements lourds. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban n'a pas de film de protection et peut facilement être appliqué à l'aide de l'applicateur de marquage de voie 3M™ M-1 ou à la main. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les opérations de fabrication de type 5S lean et est disponible dans une variété de couleurs et de largeurs jusqu'à 610 mm.
Spécification
Spécification
Rubber
Vinyl
Floor and Safety Marking
32.9 m x 50.8 mm
Rubber Adhesive
0.432 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Ruban de marquage au sol durable 971