Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot - Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
580.00€ - 943.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificate of Conformance |
Type de bouchon | Heat Seal |
Couleur | White |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17811081
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB26X26 |
4.75 gal. | 18 L | 26 in. | 66 cm |
580.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17821081
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB26X36 |
6,66 gal. | 25,2 L | 36 in | 91,4 cm |
692.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17831081
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB28X42 |
8,35 gal. | 31,6 L | 42 in | 107 cm |
943.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Designed for steam sterilization of pharmaceutical production equipment and components
- 1073B Tyvek™ construction allows for optimal steam penetration during sterilization
- Excellent impact resistance
- Consistently strong factory seals
- Exceptional microbial barrier
- Resists tearing and punctures from sharp corners and heavy machine parts
- Lot traceable
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spécification
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
0.200 mm | |
50 | |
121°C to 125°C |
Certificate of Conformance | |
White | |
Steam Indicator | |
Non-sterile | |
Yes | |
Steam | |
8 mil |