Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot - Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marque: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB26X36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique
- La construction du 1073B Tyvek™ permet une pénétration optimale de la vapeur pendant la stérilisation
- Excellente résistance aux impacts
- Joints d’usine résistants dans le temps
- Barrière microbienne exceptionnelle
- Résiste aux déchirures et aux perforations des coins pointus et des pièces lourdes de machine
- Traçabilité par lot
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable | |
25,2 L | |
Scellage à chaud | |
Oui | |
Indicateur de vapeur | |
Non stérile | |
Oui | |
Vapeur | |
8 mil | |
36 in | |
26 in |
6,66 gal. | |
Certificat de conformité | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur de l’équipement pharmaceutique | |
Tyvek | |
0,200 mm | |
50 | |
121°C à 125°C | |
26 x 36 in | |
91,4 cm | |
66 cm |