Learn More
dsRNA Antibody (1D3), Alexa Fluor™ 405 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20110AF405
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spécification
dsRNA | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 405 | |
Double-stranded RNA | |
RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
1D3 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
All species | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
dsRNA Antibody (1D3), Alexa Fluor™ 405 , Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 405
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu