Learn More
Tetanus Toxin Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-63239R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tetanus Toxin Polyclonal antibody specifically detects Tetanus Toxin in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
Tetanus Toxin | |
Polyclonal | |
50mM Sodium Borate | |
Goat | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot, ELISA | |
DyLight 550 | |
Tentoxylysin | |
Purified tetanus toxin | |
0.1 mL | |
Virology Bacteria and Parasites | |
Bacteria | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tetanus Toxin Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 550
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu