Learn More
Bellingham + Stanley™ Densimètre numérique DSG
Densimètre DSG avec écran tactile et système de contrôle de température Peltier mesurant avec densité (g/cm3), densité spécifique, saccharose %p/p (°Brix), éthanol (%p/p, %v/v), API et balances utilisateur sur demande.
Marque: Bellingham + Stanley™ 43-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube en U oscillant avec oscillateur de référence pour une protection améliorée contre la dérive
- Haute précision
- Contrôle de la température Peltier
- Pompe de nettoyage intégrée et déshydratant
- Écran tactile couleur de 7 in. avec menu utilisateur intuitif
- Méthodes préprogrammées pour la densité, Brix et % éthanol, API
- Piste d’audit et signatures électroniques
- Répond aux exigences de la pharmacopée (USP, EP, UKP)
- Conforme aux exigences de la FDA reg. 21 CFR part 11
Spécification
Color Touchscreen | |
±0.00005 g/cm3 | |
Serial Interface, USB, LAN | |
0 to 3 g/cm3 | |
1 Meter | |
2 mL | |
Densimètre de paillasse | |
Measuring Density, Specific Gravity, Alcohol, Sugar, API |
10°C to 95°C | |
24 cm | |
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian | |
15 sec. | |
0.00001 g/cm3 | |
8.8 kg | |
RFM Refractometer |