Learn More
Bellingham + Stanley™ Densimètres numériques de la série DSG
Code produit. p-7250957
Click to view available options
Précision:
±0,00005 g/cm3
±0,0001 g/cm3
Résolution:
0,00001 g/cm3
0,0001 g/cm3
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17855482
Marque: Bellingham + Stanley™ 4340
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Densimètre DSG avec écran tactile et système de contrôle de température Peltier mesurant avec densité (g/cm3), densité spécifique, saccharose %p/p (°Brix), éthanol (%p/p, %v/v), API et balances utilisateur sur demande.
  • Tube U oscillant avec oscillateur de référence pour une meilleure protection contre la dérive
  • Haute précision
  • Régulation de la température Peltier
  • Pompe de nettoyage intégrale et desséchante
  • Écran tactile en couleur 7 pouces avec menu utilisateur intuitif
  • Méthodes préprogrammées pour la densité, le Brix et le % d’éthanol, l’API
  • Historique d’expertise et signatures électroniques
  • Répond aux exigences de la pharmacopée (USP, CE, UKP)
  • Répond aux exigences de la FDA, norme 21 CFR Partie 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’affichage Écran tactile couleur
Plage de températures (métrique) 10°C to 95°C
Précision ±0,0001 g/cm3
Hauteur (métrique) 24 cm
Interface Interface série, USB, LAN
Langues Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien
Plages de mesure 0 à 3 g/cm3
Durée de mesure 15 s
Quantité 1 mètre
Résolution 0,0001 g/cm3
Volume d’échantillon 2 mL
Poids (métrique) 9.1 kg
Type de produit Densimètre de paillasse
À utiliser avec (équipement) Réfractomètre RFM
À utiliser avec (application) Mesure de la densité, de la densité relative, de l’alcool, du saccharose, de l’API