Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
30.32€ - 32.86€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Comprend | Olives |
Forme | En forme de U |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10727521
|
Lenz Laborglasintrumente
05339013 |
130 mm |
30.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10111621
|
Lenz Laborglasintrumente
05339018 |
180 mm |
32.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Drying tubes
- U-shaped Drying tubes
- U-shaped
- Side tubes with olives
- Outer diameter 6 mm
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Olives | |
En forme de U |