Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05339018
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Tubes de séchage
- Tubes de séchage en U
- En forme de U
- Tubes latéraux avec olives
- Diamètre extérieur de 6 mm
- En tubulure DURAN™
Spécification
Olives | |
En forme de U | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
180 mm |