Learn More
Welch Ilmvac™ Kit de service et d’entretien de pompe à vide à membrane
Kits d’entretien et de maintenance comprenant des joints et des pièces usables de rechange pour différents modèles de pompes à membrane.
120.00€ - 445.00€
Spécification
Comprend Diaphragme, valves et joints toriques.
Quantité 1/boîte
Type Kit d‘entretien
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
13191984
Afficher les documents
Welch Ilmvac™
402008
Modèles de pompe MP / MPC 101 Z, 201 E
158.10€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10245242
Afficher les documents
Welch Ilmvac™
402041
Modèles de pompe MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
198.10€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10090972
Afficher les documents
Welch Ilmvac™
402042
Modèles de pompes MP / MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V.
445.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10328687
Afficher les documents
Welch Ilmvac™
402031
Modèles de pompes MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
120.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
Description
  • Disponible pour une gamme de modèles de pompe à vide à membrane
  • Fournis individuellement
Spécification
Spécification
Diaphragme, valves et joints toriques.
1/boîte
Kit d‘entretien
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Welch Ilmvac™ Kit de service et d’entretien de pompe à vide à membrane