Learn More
Welch Ilmvac™ Kit de service et d’entretien de pompe à vide à membrane
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Modèles de pompe MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Modèles de pompe MP / MPC 101 Z, 201 E
Modèles de pompes MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Modèles de pompes MP / MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible pour une gamme de modèles de pompe à vide à membrane
- Fournis individuellement
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Modèles de pompes MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V |
| Comprend | Diaphragme, valves et joints toriques. |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Kit d‘entretien |