Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Stick
Biocide free dry sponge with handle for sampling surfaces.
249.00€
Spécification
Type de produit | Hygiene Sponge Sampling Kit |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17900205
|
LABPLAS
KSS-67910 |
None |
249.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17990195
|
LABPLAS
KSS-67915 |
Gloves |
249.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Sani-Stick
- Dry polyurethane sponge with handle
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spécification
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Stick