Learn More
Drummond™ Contrôleur de pipette portatif d’origine Pipet-Aid™
Alternative pratique au pipetage à col en laboratoire.
Marque: Drummond™ 07897-32
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un mécanisme de contrôle du volume facile à utiliser permet une prise et une distribution précises des liquides
- Le clapet anti-retour protège contre la pénétration accidentelle de liquide dans la poignée
- Peut être utilisé avec des pipettes en verre ou en plastique
- Composants autoclavables
Informations sur la commande
Pour connaître les pièces de rechange disponibles, contactez le service client Fisher Scientific.
Certifications
CE, version Euro
Spécification
Autoclavable | |
Pipetage en laboratoire | |
Contrôleur de pipette, embout TC |
Poire / distributeur portatifs | |
Pipettes en verre ou en plastique | |
220 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
10Heures
10Minutes
5Secondes
20 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
10Minutes
5Secondes
20
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Drummond™ Contrôleur de pipette portatif d’origine Pipet-Aid™ > 220 V
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu