Learn More
Fisherbrand™ Produits liés aux drosophiles, bouchons pour bouteilles et flacons BuzzPlugs™
Le tissage dense et sans déversement de l’acétate de cellulose non toxique minimise l’évaporation et maintient les aliments frais plus longtemps
146.00€ - 203.00€
Spécification
Matériau | Acétate de cellulose |
---|---|
Type | Bouchon pour flacon BuzzPlugs™ |
À utiliser avec (application) | Minimise l’évaporation, conserve plus longtemps la fraîcheur des denrées alimentaires |
Comprend | Protection supérieure |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10346221
|
Fisherbrand™
AS273 |
Flacons de culture en plastique étroits de 2,5 cm |
146.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10550152
|
Fisherbrand™
AS275 |
Flacons de culture en plastique de 2,8 cm |
203.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le tissage dense et sans déversement de l’acétate de cellulose non toxique minimise l’évaporation et maintient les aliments frais plus longtemps
- Protection supérieure contre l’infestation par les acariens
- Ajustement précis avec des flacons de culture en plastique, étroits de 0,9 po (25 mm) ou larges de 1,1 po (28,5 mm) ou des flacons en verre ou des flacons de travail en plastique standard (dia. ≈24 mm)
- Les étirements préservent toutefois l’étanchéité dans le cadre de déposes et de fermetures répétées
- La surface plate accepte le stylo de marquage
Spécification
Acétate de cellulose | |
Minimise l’évaporation, conserve plus longtemps la fraîcheur des denrées alimentaires | |
1000/boîte |
Bouchon pour flacon BuzzPlugs™ | |
Protection supérieure |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Produits liés aux drosophiles, bouchons pour bouteilles et flacons BuzzPlugs™