Learn More
Fisherbrand™ Produits liés aux drosophiles, bouchons pour bouteilles et flacons BuzzPlugs™
Le tissage dense et non pelucheux en acétate de cellulose non toxique minimise l’évaporation et maintient les aliments frais plus longtemps
Marque:  Fisherbrand™ AS273
61.47 EUR valable jusqu'au 2025-01-17
Utilisez le code promo "21645" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10346221
  • 146.00€ / 1000 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le tissage dense et non pelucheux en acétate de cellulose non toxique minimise l’évaporation et maintient les aliments frais plus longtemps
  • Protection supérieure contre l’infestation par les acariens
  • Ajustement précis avec des flacons cylindriques en plastique, étroits de 0,9 po (25 mm) ou larges de 1,1 po (28,5 mm) ou des flacons en verre ou des flacons de travail en plastique standard (dia. ≈24 mm)
  • Les étirements préservent toutefois l’étanchéité après des déposes et des fermetures répétées
  • La surface plate accepte le stylo de marquage
Spécification
Spécification
Minimise l’évaporation, conserve plus longtemps la fraîcheur des denrées alimentaires
Protection supérieure
Acétate de cellulose
Flacons de culture en plastique étroits de 2,5 cm
1000/boîte
Bouchon pour flacon BuzzPlugs™