Learn More
Witeg™ Entonnoirs compte-gouttes
Les entonnoirs compte-gouttes Witeg™ sont équipés d’un robinet d’arrêt pour transférer les fluides de manière contrôlée et goutte à goutte.
170.00€
Specifications
Graduée | Yes |
---|---|
Comprend | Screwthreaded retaling nut |
Type de produit | Dropping Funnel |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Numéro de joint | Robinets d’arrêt | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Numéro de joint | Robinets d’arrêt | Price | Quantity & Availability | |||
10002403
|
Witeg™
1 856 250 |
250 mL | 29/32 | Yes |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Entonnoirs compte-gouttes, conformément à la norme DIN 12567
- Cylindrique
- Tube d’égalisation de pression
- Gradué
- Robinet d’arrêt ST
- Écrou de fixation à vis
- Structure en verre borosilicaté
Specifications
Yes | |
Screwthreaded retaling nut | |
Dropping Funnel |