Learn More
Drierite™, sans indicateur, 6 mailles, Thermo Scientific Chemicals
69.30€ - 639.18€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.13 |
Numéro MDL | MFCD00010912 |
Clé InChI | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 24497 |
ChEBI | CHEBI:31346 |
SMILES | [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10452411
|
Thermo Scientific Acros
219045000 |
500 g | Flacon en verre |
69.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10722071
|
Thermo Scientific Acros
219040020 |
2 kg | Flacon en plastique |
146.73€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944251
|
Thermo Scientific Acros
219040100 |
10 kg | Récipient en plastique |
639.18€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, IndicateurIdentifiants chimiques
7778-18-9 | |
136.13 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:31346 |
CaO4S | |
MFCD00010912 | |
24497 | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Drierite™ | |
Granulaire | |
CaO4S | |
Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
136.13 | |
CHEBI:31346 |
1450.0°C | |
7778-18-9 | |
MFCD00010912 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de calcium | |
24497 | |
136.14 |
Sécurité et traitement
- Drierite]TS, without indicator