Learn More
Drierite™, sans indicateur, 6 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, Indicateur
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Drierite™ |
| Point de fusion | 1450.0°C |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol |
| Nom IUPAC | sulfate de calcium |
| Poids de la formule | 136.14 |