missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Contrôles DRI™ Creatinine Detect

Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants pour masquer les substances recherchées avec les contrôles DRI Creatinine-Detect.

Marque:  Thermo Scientific™ 100275

Code nomenclature Nacres: LB.42

Informations supplémentaires : Poids : 0.04600kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17506015

  • 139.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Luttez contre l’utilisation d’additifs et d’adultérants destinés à masquer les substances recherchées dans les échantillons d’urine avec les calibrateurs Thermo Scientific™ DRI™ Créatinine Detect Liquides et prêts à l’emploi, ces contrôles peuvent être utilisés sur une multitude d’analyseurs de biochimie. Alors que de nouveaux adultérants sont utilisés, faites confiance à notre équipe de développement pour vous offrir une solution de détection rapide et économique.

  • L’une des plus grandes gammes de tests disponibles
  • Calibrateurs et contrôles correspondants proposés dans des formats appropriés
Spécification

Spécification

2°C à 8°C
23 mg/dl
Urine
1 x 25 ml
Contrôles pour tests de validation d’échantillons de créatinine DRI™
Créatinine
Control
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions