Learn More
Invitrogen™ DRAQ7™ Dye
Le colorant DRAQ7 est un colorant d’ADN fluorescent brillant et facile à utiliser pour exclure les cellules non viables à l’aide de la cytométrie en flux.
145.00€ - 370.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
---|---|
Type de produit | Colorant |
Code produit | Marque | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16327895
|
Invitrogen™
D15106 |
200 dosages | Stocker à température ambiante. |
370.00€
200 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16317895
|
Invitrogen™
D15105 |
50 dosages | Stocker à température ambiante. |
145.00€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ce colorant enregistre des maxima d’excitation à 599-644 nm et des maxima d’émission à 678/697 nm.
• Stable à température ambiante
• Coloration rapide des cellules mortes sans aucune étape de lavage
• Aucune excitation UV et aucun chevauchement spectral d’émission avec le PE
Le colorant DRAQ7 est un colorant imperméant à la membrane qui colore rapidement l’ADN double brin (ADNdb) des cellules mortes ou perméabilisées. Le colorant peut être excité par des longueurs d’onde de 488 à 647 nm, bien qu’il soit excité de façon optimale par des lignes laser rouges. Ses maxima d’émission sont de 697 nm lorsqu’ils sont intercalés avec l’ADNdb.
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Colorant |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.