Learn More
Invitrogen™ DRAQ7™ Dye
Le colorant DRAQ7 est un colorant d’ADN fluorescent brillant et facile à utiliser pour exclure les cellules non viables à l’aide de la cytométrie en flux.
Marque: Invitrogen™ D15106
Description
Ce colorant enregistre des maxima d’excitation à 599-644 nm et des maxima d’émission à 678/697 nm.
• Stable à température ambiante
• Coloration rapide des cellules mortes sans aucune étape de lavage
• Aucune excitation UV et aucun chevauchement spectral d’émission avec le PE
Le colorant DRAQ7 est un colorant imperméant à la membrane qui colore rapidement l’ADN double brin (ADNdb) des cellules mortes ou perméabilisées. Le colorant peut être excité par des longueurs d’onde de 488 à 647 nm, bien qu’il soit excité de façon optimale par des lignes laser rouges. Ses maxima d’émission sont de 697 nm lorsqu’ils sont intercalés avec l’ADNdb.
Spécification
Stocker à température ambiante. | |
Colorant | |
200 dosages |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.