Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Dioxyde de soufre
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
232.00€
Spécification
Pression de l’air | de 700 à 1100 hPa |
---|---|
Type | Puce CMS pour dioxyde de soufre |
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plages de mesure | Temps de réponse | Plage d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12304649
|
Dräger™
6406180 |
Puce CMS pour dioxyde de soufre | 5 à 150 | 40 à 360 s | 1 à 40mg/L |
232.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
de 700 à 1100 hPa | |
Puce CMS pour dioxyde de soufre |