Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Dioxyde de soufre
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Marque: Dräger™ 6406180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.Spécification
de 700 à 1100 hPa | |
1 à 40mg/L | |
40 à 360 s | |
De 5° à 40°C |
Puce CMS pour dioxyde de soufre | |
5 à 150 | |
41°F à 104°F |