missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Sonde FISH DPYD/CEN1p
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1515.00€ - 2495.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
---|---|
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
Expression | dihydropyrimidine déshydrogénase |
Alias de gène | DHP, DHPDHASE, DPD, MGC132008, MGC70799 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16053355
|
Abnova™
FG0219.100uL |
100 μl |
1515.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16063355
|
Abnova™
FG0219.200uL |
200 μl |
2495.00€
200µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
DHP, DHPDHASE, DPD, MGC132008, MGC70799 | |
1806 | |
Liquide |
Tube | |
dihydropyrimidine déshydrogénase | |
DPYD | |
ADN/ARN |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Abnova™ Sonde FISH DPYD/CEN1p