Learn More
Abnova™ Sonde FISH DPYD/CEN1p
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque: Abnova™ FG0219.100uL
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité | |
Hybridation fluorescente in situ (cellule) | |
DHP, DHPDHASE, DPD, MGC132008, MGC70799 | |
1806 | |
100 μl |
Tube | |
dihydropyrimidine déshydrogénase | |
DPYD | |
ADN/ARN | |
Liquide |