Learn More
Dowex™ 50X4-400, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
79.00€ - 1139.00€
Identifiants chimiques
CAS 11113-61-4
Numéro MDL MFCD00132725
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10696242
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
203051000
100 g Bouteille en plastique
N/A
10606252
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
203055000
500 g Bouteille en plastique
N/A
10338613
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
203050025
2.5 kg Flacon en plastique
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
11113-61-4
MFCD00132725
Spécification
Dowex™ 50WX4
11113-61-4
wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1
H form: 64 to 72%
Billes
Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15%
MFCD00132725
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Dowex]TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin