Learn More
Dowex™ 50X4-400, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10338613
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11113-61-4
Numéro MDL MFCD00132725
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX4
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1
Capacité de rétention d’eau H form: 64 to 72%
Quantité 2.5 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dowex]TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin