Learn More
Résine échangeuse d’ions Dowex™ 50WX8-400, Thermo Scientific Chemicals
85.59€ - 1312.00€
Identifiants chimiques
CAS | 11119-67-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00132726 |
Nom IUPAC | AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10143821
|
Thermo Scientific Acros
335351000 |
100 g | Bouteille en plastique | N/A | N/A | N/A | |||||
10431022
|
Thermo Scientific Acros
335355000 |
500 g | Bouteille en plastique | N/A | N/A | N/A | |||||
10454415
|
Thermo Scientific Acros
335350025 |
2.5 kg | Flacon en plastique | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
11119-67-8 | |
MFCD00132726 | |
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin |
Spécification
Dowex™ 50WX8 | |
11119-67-8 | |
wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7 | |
H form: 50 to 58% | |
Solubility in water: insoluble. |
Billes | |
15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh) | |
MFCD00132726 | |
Beige à marron | |
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dowex 50WX8