Learn More
Résine échangeuse d’ions Dowex™ 50WX8-400, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10454415 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10454415
Marque: Thermo Scientific Acros 335350025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 11119-67-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX8
Forme physique Billes
Granulométrie 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh)
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Capacité de rétention d’eau H form: 50 to 58%
Couleur Beige à marron
Quantité 2.5 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.