Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC nanoViper™ simple et double nanoViper™ PepMap™ Neo
Séparez les échantillons de cartographie peptidique complexes avec les colonnes Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC.
Marque:  Thermo Scientific™ SNV75750PN
1520.52 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30040298
  • 1528.12€ / 1 unité
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Séparez les échantillons de cartographie peptidique complexes avec les colonnes Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC. Ces colonnes sont dotées d’une connectivité rapide et d’une reproductibilité élevée et garantissent d’excellentes séparations. Nos colonnes Neo sont remplies à une pression plus élevée et offrent une capacité de pression de 1 500 bars, une meilleure homogénéité entre les colonnes et une efficacité accrue. Les milieux de colonne sont fabriqués et sélectionnés selon des normes rigoureuses et ajoutés à haute pression, ce qui permet d’améliorer la symétrie des pics, la résolution et la reproductibilité des pics entre les colonnes vous permettant ainsi d’obtenir une plus grande couverture des échantillons et de plus amples informations sur les échantillons.
Benefits of PepMap Neo Columns
  • Brilliant Connectivity — Double nanoViper™ columns connect with ease.
  • Brilliant Reproducibility — Precise manufacturing protocols for packing media improve column-to-column consistency for reproducible analysis every day.
  • Brilliant Separation — Ultra-high pressure packing increases column efficiency, allowing you to run at up to 1500 bar for enhanced peak symmetry and resolution, providing higher sample capacity for more sample insights.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique, nanoViper simple
750 mm
2 μm
100 Å
60°C
C18
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
nanoViper simple PepMap Neo 2 μm C18 75 μm x 750 mm
75 μm
22 000 psi (1500 bar)
2 à 8
450 m2/g
L1
nanoViper simple
15%
Oui
Cartographie peptidique, LC-MS
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC nanoViper™ simple et double nanoViper™ PepMap™ Neo >