Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes UHPLC nanoViper™ simple et double nanoViper™ PepMap™ Neo
Séparez les échantillons de cartographie peptidique complexes avec les colonnes Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC.
Marque: Thermo Scientific™ SNV150150PN
1112.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Séparez les échantillons de cartographie peptidique complexes avec les colonnes Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC. Ces colonnes sont dotées d’une connectivité rapide et d’une reproductibilité élevée et garantissent d’excellentes séparations. Nos colonnes Neo sont remplies à une pression plus élevée et offrent une capacité de pression de 1 500 bars, une meilleure homogénéité entre les colonnes et une efficacité accrue. Les milieux de colonne sont fabriqués et sélectionnés selon des normes rigoureuses et ajoutés à haute pression, ce qui permet d’améliorer la symétrie des pics, la résolution et la reproductibilité des pics entre les colonnes vous permettant ainsi d’obtenir une plus grande couverture des échantillons et de plus amples informations sur les échantillons.
Avantages des colonnes PepMap Neo
- Connectivité exceptionnelle — Les colonnes Double nanoViper™ se connectent facilement.
- Excellente reproductibilité — Des protocoles de fabrication précis pour le remplissage des milieux augmentent l’homogénéité entre les colonnes pour des analyses reproductibles au quotidien.
- Excellente séparation — Le remplissage à très haute pression augmente l’efficacité de la colonne, ce qui vous permet de travailler à une pression allant jusqu’à 1 500 bar, pour une symétrie et une résolution des pics améliorées. Vous obtenez ainsi une capacité d’échantillon plus élevée pour plus d’informations sur les échantillons.
Spécification
Colonne analytique, nanoViper simple | |
150 mm | |
2 μm | |
100 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Cartographie peptidique, LC-MS |
150 μm | |
22 000 psi (1500 bar) | |
2 à 8 | |
450 m2/g | |
L1 | |
nanoViper simple | |
15% | |
Oui | |
nanoViper simple PepMap Neo 2 μm C18 150 μm x 150 mm |