Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Plaques à double diffusion
Plaques à double diffusion Microgen Bioproducts à utiliser avec les kits de sérologie fongique spécifiques (FSK1, FSK3 et FSK4)
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts FSKDDP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plaques à double diffusion.
- Ces plaques sont spécialement formulées pour optimiser la détection des anticorps précipitants.
Spécification
Non autoclavable | |
325 μl | |
Stérile | |
Plaque multipuits | |
Puits de 4 mm, puits de 8 mm, puits de 12 mm |
Plat | |
Rectangulaires | |
Traitement de surface physique | |
2 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novacyt - Microgen Bioproducts Plaques à double diffusion > Plaques à double diffusion
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu