Learn More
Socorex™ Seringue automatique à deux anneaux Dosystrade; Classic
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une seringue automatique à poignée à deux anneaux. La seringue automatique à deux anneaux Socorextrade; Dosystrade; Classic s’adapte à chaque main et nécessite un effort limité lors de son utilisation.
136.00€ - 139.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
Comprend | Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, canules d’aspiration et d’aération, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. |
Type de produit | Seringue automatique, deux anneaux |
Modèle | Dosystrade; Classic 163 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11726596
|
Socorex™
163.05003 |
0,025 à 0,3 ml |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11736596
|
Socorex™
163.05005 |
0,1 à 0,5 ml |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11746596
|
Socorex™
163.0501 |
0,1 à 1 ml |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11756596
|
Socorex™
163.0502 |
0,3 à 2 ml |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliPoignée à deux anneaux./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vannes Luer Lock intégré./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston./liliCorps en verre protégé par un manchon en PVC (non autoclavable)./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./li/ulSpécification
Autoclavables | |
Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, canules d’aspiration et d’aération, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. | |
Dosystrade; Classic 163 | |
Oui |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
Seringue automatique, deux anneaux | |
1 unité |