Learn More
Socorex™ Seringue automatique à deux anneaux Dosystrade; Classic
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une seringue automatique à poignée à deux anneaux. La seringue automatique à deux anneaux Socorextrade; Dosystrade; Classic s’adapte à chaque main et nécessite un effort limité lors de son utilisation.
Marque: Socorex™ 163.05005
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
ulliPoignée à deux anneaux./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vannes Luer Lock intégré./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston./liliCorps en verre protégé par un manchon en PVC (non autoclavable)./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./li/ulSpécification
Autoclavables | |
Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, canules d’aspiration et d’aération, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. | |
0,1 ml | |
1 unité | |
0,1 à 0,5 ml | |
Oui |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
Seringue automatique, deux anneaux | |
Dosystrade; Classic 163 | |
lt; 1,2% à lt; 0,4% | |
Raccord Luer-Lock intégré |