Learn More
Buerkle™ Kit cuillère-mesure et cuillère doseuse
Les cuillères-mesures et les cuillères doseuses permettent de mesurer et de doser exactement de petites quantités de poudre, de granulés et de liquides. Pour une mesure précise, il suffit d’éliminer l’excédent sur le rebord supérieur de la cuillère.
12.45€ - 14.05€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Description | Cuillère doseuse avec rebord d’enlèvement pour mesurer exactement. |
Capacité (métrique) | 0,5 à 50 ml |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16525260
|
Buerkle™
5378-4120 |
blanc |
12.45€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16535260
|
Buerkle™
5378-4125 |
Bleu |
14.05€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le volume est gravé sur le manche
- Le bord plat de la cuillère-mesure est idéal pour prendre le matériau au fond ou dans les angles du récipient, ce qui permet de le vider intégralement
- Grâce à son fond plat, la cuillère-mesure peut être posée sans renverser le contenu
- L’œillet au bout du manche permet d’accrocher la cuillère ou d’en rattacher plusieurs
- Volumes : 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 15, 25, et 50 ml
- Lot de cuillères-mesures, huit tailles
- PS
- Avec rebord d’enlèvement
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
Spécification
Sampler | |
Cuillère doseuse avec rebord d’enlèvement pour mesurer exactement. | |
Oui | |
Food Contact, Reach, RoHS | |
100 |
Polystyrène | |
0,5 à 50 ml | |
Non stérile | |
Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique |